Tlačiť
1-Methylpyrrole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
B21451.AE B21451.AP
B21451.AEEA 97.07 EUR
B21451.AE B21451.AP
1-Methylpyrrole ≥99%
1-Methylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 96-54-8 Molecular Formula: C5H7N Formula Weight: 81.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -57° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 104181 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005345
Vzorec: C₅H₇N
Teplota varu: 112…113 °C
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,912
Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005345
Číslo CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
OSN: 1993
ADR: 3,II