Tlačiť
1-Methylpyrrole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
127601000 127605000
127601000.EA 92.66 EUR
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrole 99+%
1-Methylpyrrole
Vzorec: C₅H₇N
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005345
Číslo CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
OSN: 1992
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %