Tlačiť
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
A14593.06 A14593.14
A14593.06EA 59.77 EUR
A14593.06 A14593.14
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Purity: 98% CAS No.: 1072-83-9 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Characteristic Melting Point: 88-92° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1882 MDL No.: MFCD00005220
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 220 °C
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005220
Číslo CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2