Tlačiť
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
252490050 252490250
ACRO252490050EA 58.56 EUR
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005220
Číslo CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %