Tlačiť
Pyrol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W338605-100G W338605-1KG W338605-5KG W338605-SAMPLE
SIALW338605-100GEA 83.43 EUR
SIALW338605-100G SIALW338605-1KG SIALW338605-5KG SIALW338605-SAMPLE
Pyrol, Sigma-Aldrich®
Pyrol
Vzorec: C₄H₅N
Teplota varu: 130…131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 39 °C
Číslo MDL: MFCD00005216
Číslo CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
OSN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198