Pyrol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1H-Pyrrole
A12616.30
A12616.18
A12616.0B
A12616.30EA
188.93
EUR
A12616.30
A12616.18
A12616.0B
Pyrol ≥98%
Pyrol
Purity: 98+%
CAS No.: 109-97-7
Molecular Formula: C4H5N
Formula Weight: 67.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Mild
Boiling Point: 131°
Beilstein Reference: 1159
Merck Reference: 14,8014
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00005216
Vzorec:
C₄H₅N Teplota varu: 131 °C Teplota tavenia: –24 °C Hustota: 0,967 Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005216 Číslo CAS: 109-97-7 EINECS: 203-724-7 OSN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,8014 |