Tlačiť
Pyrol 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Pyrrole
157710250 157711000 157715000 157710025
ACRO157710250EA 52.15 EUR
ACRO157710250 ACRO157711000 ACRO157715000 ACRO157710025
Pyrol 99%, extra pure
Pyrol
Vzorec: C₄H₅N
Teplota varu: 129…131 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005216
Číslo CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
OSN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %