Tlačiť
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
144185-100G 144185-25G
SIAL144185-100GEA 171.68 EUR
SIAL144185-100G SIAL144185-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 219 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47 °C
Číslo MDL: MFCD00006064
Číslo CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
OSN: 3263
ADR: 8,II