Tlačiť
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrimidine-2,4,6-triyltriamine
139250250 139251000
ACRO139250250EA 56.56 EUR
ACRO139250250 ACRO139251000
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
2,4,6-Triaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₇N₅
Mw: 125.13
Teplota varu: 324
Teplota tavenia: 246…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006100
Číslo CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Almost white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 252 °C
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %