2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
B21240.14
B21240.22
B21240.36
B21240.14EA
42.52
EUR
B21240.14
B21240.22
B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 56-06-4
Molecular Formula: C4H6N4O
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 285-286° dec.
Merck Reference: 14,2981
MDL No.: MFCD00006098
Vzorec:
C₄H₆N₄O Teplota varu: 373 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 285…286 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006098 Číslo CAS: 56-06-4 EINECS: 200-254-4 Merck Index: 14,2981 |