Tlačiť
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000 112240250
ACRO112241000EA 97.87 EUR
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄O
Teplota varu: 373 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 270…290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006098
Číslo CAS: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %