Tlačiť
4-Aminopyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 83.72 EUR
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Vzorec: C₄H₅N₃
Mw: 95.1
Teplota tavenia: 147…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006112
Číslo CAS: 591-54-8