Tlačiť
4-Aminopyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
345070010 345070050
ACRO345070010EA 191.47 EUR
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃
Mw: 95.1
Teplota tavenia: 151…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006112
Číslo CAS: 591-54-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %