Tlačiť
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
658340-10G 658340-50G
SIAL658340-10GEA 186.12 EUR
SIAL658340-10G SIAL658340-50G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Teplota varu: 326 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 29,3 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00127867
Číslo CAS: 49845-33-2