Tlačiť
2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
193291-10G 193291-50G
SIAL193291-10GEA 56.16 EUR
SIAL193291-10G SIAL193291-50G
2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
Teplota varu: 199 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 65…66 °C
Číslo MDL: MFCD00006060
Číslo CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III