Tlačiť
2-Chloropyrimidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15394.09 A15394.14 A15394.22
A15394.09EA 49.34 EUR
A15394.09 A15394.14 A15394.22
2-Chloropyrimidine ≥98%
2-Chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1722-12-9 Molecular Formula: C4H3ClN2 Formula Weight: 114.54 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 75-76°/10mm Beilstein Reference: 107171 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006060
Vzorec: C₄H₃ClN₂
Teplota varu: 75…76 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 64…67 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006060
Číslo CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III