Tlačiť
2,4-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
143847-10G 143847-50G
SIAL143847-10GEA 89.85 EUR
SIAL143847-10G SIAL143847-50G
2,4-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Mw: 148.98
Teplota varu: 209
Teplota tavenia: 61
Číslo MDL: MFCD00006061
Číslo CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6