Tlačiť
2,4-Dichloropyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
162650250 162650050 162651000
ACRO162650250EA 200.96 EUR
ACRO162650250 ACRO162650050 ACRO162651000
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Mw: 148.98
Teplota varu: 101 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006061
Číslo CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 62 °C
GC ≥96.0 %