Tlačiť
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
139490250 139491000
ACRO139490250EA 115.52 EUR
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 23…25 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006063
Číslo CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %