Tlačiť
5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
219142-25G 219142-5G
SIAL219142-25GEA 91.46 EUR
SIAL219142-25G SIAL219142-5G
5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Teplota varu: 168 °C (727 mmHg)
Teplota tavenia: 75…76 °C
Číslo MDL: MFCD00006117
Číslo CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1