Tlačiť
5-Bromopyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
204300250 204301000
ACRO204300250EA 85.84 EUR
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Teplota varu: 168 °C (727 mmHg)
Teplota tavenia: 69…73 °C
Číslo MDL: MFCD00006117
Číslo CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %