Tlačiť
4,4'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4,4'-Bipyridine, 4,4'-Dipyridyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
289426-25G 289426-5G
SIAL289426-25GEA 209.49 EUR
SIAL289426-25G SIAL289426-5G
4,4'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Mw: 156.19
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 78
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006416
Číslo CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03383