Tlačiť
2,2'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
D216305-100G D216305-10G D216305-25G D216305-2.5G
SIALD216305-100GEA 448.63 EUR
SIALD216305-100G SIALD216305-10G SIALD216305-25G SIALD216305-2.5G
2,2'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Mw: 156.19
Teplota varu: 273
Teplota tavenia: 70…72 °C
Hustota: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Teplota vzplanutia: 121
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006212
Číslo CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM