2,2'-Bipyridyl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
A15782.14
A15782.22
A15782.36
A15782.14EA
104.55
EUR
A15782.14
A15782.22
A15782.36
2,2'-Bipyridyl ≥99%
2,2'-Bipyridyl
Purity: 99+%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Vzorec:
C₁₀H₈N₂ Mw: 156.19 Teplota varu: 272…273 °C Teplota tavenia: 70 °C Hustota: 1.326 g/cm³ (–150 °C) Teplota vzplanutia: 121 °C (249 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006212 Číslo CAS: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 OSN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03382 |