Tlačiť
(S)-(-)-Nikotin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3876-25ML N3876-100ML N3876-5ML
SIALN3876-25MLEA 283.6 EUR
SIALN3876-25ML SIALN3876-100ML SIALN3876-5ML
(S)-(-)-Nikotin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nikotin
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Mw: 162.23
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: –79 °C
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006369
Číslo CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
OSN: 1654
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06611