Tlačiť
(S)-(-)-Nikotin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20877.0100 8.20877.0025 8.20877.1000
8.20877.0100EA 146.61 EUR
8.20877.0100 8.20877.0025 8.20877.1000
(S)-(-)-Nikotin for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nikotin
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Mw: 162.23
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: –79 °C
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006369
Číslo CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
OSN: 1654
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06611
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -79 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (25 °C)
Flash Point 101 °C
Explosion Limit 0.7 - 4 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (8.1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
Hill Formula C10H14N2