Tlačiť
(S)-(-)-Nikotin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 49.67 EUR
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nikotin 99+%
(S)-(-)-Nikotin
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Mw: 162.23
Teplota varu: 247 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1.015 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006369
Číslo CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
OSN: 1654
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06611
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)