Tlačiť
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W354007-10KG-K W354007-1KG-K W354007-5KG-K
SIALW354007-10KG-KEA 2352.89 EUR
SIALW354007-10KG-K SIALW354007-1KG-K SIALW354007-5KG-K
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
Mw: 107.16
Teplota varu: 143.7
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0.9252 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006345
Číslo CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05636