Tlačiť
3-Pikolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: β-Picoline, 3-Methylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ300
P42053-1L P42053-25ML P42053-500ML
SIALP42053-1LEA 100.28 EUR
SIALP42053-1L SIALP42053-25ML SIALP42053-500ML
3-Pikolin, Sigma-Aldrich®
3-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Teplota varu: 144 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –19,4 °C
Hustota: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006402
Číslo CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
OSN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07485