Tlačiť
2-Pikolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpyridine, α-Picoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
109835-1L 109835-25ML 109835-500ML
SIAL109835-1LEA 102.69 EUR
SIAL109835-1L SIAL109835-25ML SIAL109835-500ML
2-Pikolin, Sigma-Aldrich®
2-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Teplota varu: 129,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006332
Číslo CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
OSN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554