Tlačiť
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
128740-25G 128740-5G
SIAL128740-25GEA 117.13 EUR
SIAL128740-25G SIAL128740-5G
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 283…284 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 159…160 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006279
Číslo CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5