Tlačiť
6-Methyl-2-pyridone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
A14764.06 A14764.14
A14764.06EA 52.15 EUR
A14764.06 A14764.14
6-Methyl-2-pyridone ≥98%
6-Methyl-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 3279-76-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 107073 MDL No.: MFCD00006279
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 283…284 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 157…161 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006279
Číslo CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5