Tlačiť
3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697141-25G 697141-5G
SIAL697141-25GEA 195.35 EUR
SIAL697141-25G SIAL697141-5G
3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Číslo MDL: MFCD00128871
Číslo CAS: 3430-27-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III