Tlačiť

2-Amino-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline

A75706-100G A75706-500G
SIALA75706-100GEA 49.34 EUR
SIALA75706-100G SIALA75706-500G
2-Amino-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 214,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006331
Číslo CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR