2-Amino-6-methylpyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10444.22
A10444.36
A10444.22EA
56.16
EUR
A10444.22
A10444.36
2-Amino-6-methylpyridine 99%
2-Amino-6-methylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1824-81-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 107048
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006331
Vzorec:
C₆H₈N₂ Teplota varu: 208…209 °C Teplota tavenia: 41…45 °C Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006331 Číslo CAS: 1824-81-3 EINECS: 217-360-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |