Tlačiť
2-Amino-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 34.98 EUR
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-methylpyridine 98%
2-Amino-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 208…209 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006331
Číslo CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6