Tlačiť
2-Amino-5-methylpyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 40.91 EUR
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-methylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 227,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 80…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006328
Číslo CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %