Tlačiť
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153861000 153865000
ACRO153861000EA 57.76 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 230 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 96…101 °C
Teplota vzplanutia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006321
Číslo CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %