Tlačiť
2-Amino-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
A75633-100G A75633-500G
SIALA75633-100GEA 94.93 EUR
SIALA75633-100G SIALA75633-500G
2-Amino-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 221.1
Teplota tavenia: 29…32 °C
Hustota: 1.073 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006320
Číslo CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 II