Tlačiť
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55306-10G A55306-1G
SIALA55306-10GEA 267.98 EUR
SIALA55306-10G SIALA55306-1G
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17
Teplota varu: 49…50 °C (0.03 mmHg)
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006367
Číslo CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1