Tlačiť
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342408-100G-K W342408-10KG-K W342408-1KG-K W342408-5KG-K W342408-SAMPLE
SIALW342408-100G-KEA 165.43 EUR
SIALW342408-100G-K SIALW342408-10KG-K SIALW342408-1KG-K SIALW342408-5KG-K SIALW342408-SAMPLE
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 220
Hustota: 1.1065 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006396
Číslo CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06195