Tlačiť
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A21207-100G A21207-10G
SIALA21207-100GEA 217.5 EUR
SIALA21207-100G SIALA21207-10G
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 220
Hustota: 1.1065 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006396
Číslo CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06195