Tlačiť
3-Acetylpyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
A14246.14 A14246.22 A14246.36
A14246.14EA 55.68 EUR
A14246.14 A14246.22 A14246.36
3-Acetylpyridine ≥98%
3-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 350-03-8 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Characteristic Melting Point: 12-13° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 107751 Merck Reference: 14,6116 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006396
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: 12…13 °C
Hustota: 1.106
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006396
Číslo CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06195