Tlačiť
3-Acetylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 42.06 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
3-Acetylpyridine 98%
3-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 12…13 °C
Hustota: 1.1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006396
Číslo CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06195
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %