Tlačiť
2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W325104-100G-K W325104-1KG-K W325104-25KG-K W325104-5KG-K
SIALW325104-100G-KEA 84.12 EUR
SIALW325104-100G-K SIALW325104-1KG-K SIALW325104-25KG-K SIALW325104-5KG-K
2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 192.3
Teplota tavenia: ∼10 °C
Hustota: 1.0818 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 75
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006303
Číslo CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6