Tlačiť
2-Acetylpyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14 A12688.22 A12688.36
A12688.14EA 57.68 EUR
A12688.14 A12688.22 A12688.36
2-Acetylpyridine ≥98%
2-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1122-62-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Melting Point: 8-10° Boiling Point: 189-190° Beilstein Reference: 107759 MDL No.: MFCD00006303
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 189…190 °C
Teplota tavenia: 8…10 °C
Hustota: 1.082
Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006303
Číslo CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6