Tlačiť
2-Acetylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 68.1 EUR
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylpyridine 98%
2-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 188…189 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 8…10 °C
Hustota: 1.08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006303
Číslo CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %