Tlačiť
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 79.02 EUR
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
Mw: 127.57
Teplota varu: 64…68 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006245
Číslo CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %