Tlačiť
2-Chloro-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
116327-25ML 116327-5ML
SIAL116327-25MLEA 242.68 EUR
SIAL116327-25ML SIAL116327-5ML
2-Chloro-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
Teplota varu: 194…195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00023418
Číslo CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2