4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27884.MD
H27884.03
H27884.MDEA
47.33
EUR
H27884.MD
H27884.03
4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 22282-99-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.556
Odour: Characteristic
Boiling Point: 76°/14mm
MDL No.: MFCD03788196
Vzorec:
C₆H₆BrN Mw: 172.02 Teplota varu: 76 °C (14 mmHg) Hustota: 1.45 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788196 Číslo CAS: 22282-99-1 |